Documentos clave
SML0226
Sigma-Aldrich
Pseudocantharidin C
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4-Bromophenyl) ((3aR,4R,7S,7aS)-rel-4,7-Epoxy-1H-isoindol-2(3H,3aH,4H,5H,6H,7H,7aH)-yl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.20
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Pseudocantharidin C is an activator of PP2A
Pseudocantharidin C stimulates PP2A activity up to two-fold without influencing PP1. PP2A activation by pseudocantharidin C changes phosphorylation of tra2-beta1 at position T33 and promotes the SMN2 pre-mRNA exon 7 inclusion.
Características y beneficios
This compound is featured on the Phosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offers many products related to phosphoprotein phosphatases (Serine/Threonine) for your research needs.