SMB01068
Licoricidin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
(+)-Licoricidin, 7-O-Demethyllicorisoflavan A, Licorisoflavan B
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
424.53
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1C[C@H](Cc3c1cc(c(c3OC)CC=C(C)C)O)c2c(c(c(cc2)O)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C26H32O5/c1-15(2)6-8-19-22(27)11-10-18(25(19)29)17-12-21-24(31-14-17)13-23(28)20(26(21)30-5)9-7-16(3)4/h6-7,10-11,13,17,27-29H,8-9,12,14H2,1-5H3/t17-/m0/s1
Clave InChI
GBRZTUJCDFSIHM-KRWDZBQOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)