Merck
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Sinónimos:
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
260.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
grupo funcional
ester
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
Clave InChI
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)