Merck
SMB00322
Sigma-Aldrich
Crotonoside
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Crotonoside, 2,3-Dihydro-2-Oxo-Adenosine, 9-(β-D-Ribofuranosyl)isoguanine, Isoguanine Riboside, Isoguanosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5O5
Número de CAS:
Peso molecular:
283.24
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1=NC(NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=O
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-7-4-8(14-10(19)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
MIKUYHXYGGJMLM-UUOKFMHZSA-N
Descripción general
Crotonoside, or isoguanosine, is a naturally occurring active isomer of guanosine that is found in the seeds of Croton tiglium.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Crotonoside, or isoguanosine, is a naturally occurring active isomer of guanosine that is found in the seeds of Croton tiglium, which is used in Traditional Chinese Medicine. It has shown more activity than adenosine in reducing the blood pressure of rabbits and cats.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)