Merck
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 9,952.00
MXP 9,952.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 9,952.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H34O10
Número de CAS:
Peso molecular:
494.53
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
MXP 9,952.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
Clave InChI
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)