Merck
SMB00219
Sigma-Aldrich
Acerogenin G
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 9,952.00
MXP 9,952.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 9,952.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
298.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
MXP 9,952.00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(CCCCC(=O)CCc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c20-17(10-7-16-8-13-19(22)14-9-16)4-2-1-3-15-5-11-18(21)12-6-15/h5-6,8-9,11-14,21-22H,1-4,7,10H2
Clave InChI
QUHYUSAHBDACNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)