Merck
SMB00127
Sigma-Aldrich
Veronicoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 6,729.00
MXP 6,729.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 6,729.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26O11
Número de CAS:
Peso molecular:
466.44
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
MXP 6,729.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-12-14(25)15(26)16(27)21(30-12)32-20-13-11(6-7-29-20)17(18-22(13,9-24)33-18)31-19(28)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-18,20-21,23-27H,8-9H2/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Clave InChI
GOHHRVCULPSXEU-RWORTQBESA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ancuta C Raclariu et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 378-378 (2017-07-05)
Studying herbal products derived from local and traditional knowledge and their value chains is one of the main challenges in ethnopharmacology. The majority of these products have a long history of use, but non-harmonized trade and differences in regulatory policies