Merck
SMB00120
Sigma-Aldrich
Acoric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O4
Número de CAS:
Peso molecular:
268.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(=O)[C@]1(CC[C@@H](C)C(=O)C1)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H24O4/c1-9(2)14(19)15(11(4)7-13(17)18)6-5-10(3)12(16)8-15/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,17,18)/t10-,11-,15+/m1/s1
Clave InChI
ZIOCYJNRYIRTQD-HFAKWTLXSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)