Merck
SMB00048
Sigma-Aldrich
Pentalenolactone O
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 15,661.00
MXP 15,661.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 15,661.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O6
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
MXP 15,661.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1[C@H]2C=C([C@@H]3COC(=O)[C@](O)(CO)[C@]23C=C1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18O6/c1-7-4-14-10(8(7)2)3-9(12(17)18)11(14)5-21-13(19)15(14,20)6-16/h3-4,8,10-11,16,20H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18)/t8-,10+,11-,14+,15+/m0/s1
Clave InChI
FWDDYLWFBHUEKH-ULEBWITMSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies on the biosynthesis of pentalenolactone. VII. Isolation of pentalenolactones P and O.
H Seto et al.
The Journal of antibiotics, 37(9), 1076-1078 (1984-09-01)