Documentos clave
SLMTBP2-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 2.0 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Sinónimos:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
El producto SLMTBP2-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
esterilidad
sterile
envase
pkg of 100 ea (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022600044 (North America)
volumen
2.0 mL
color
colorless
Descripción general
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
Información legal
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)