SHH0021
Melanin Bleach Kit
técnicas
immunohistochemistry: suitable (not recommended)
Nivel de calidad
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Subsequently impair interpretation when using special stains or histochemical.
- For removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining other histochemical methods.
- Melanin Bleach Kit can be used for removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining, or other histochemical methods.
- Not recommended for immunohistochemistry.
Principio
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)