Documentos clave
SCP0244
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Sar⁹
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 2,442.00
5 MG
MXP 8,411.00
MXP 2,442.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 2,442.00
5 MG
MXP 8,411.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H100N18O13S1
Peso molecular:
1361.66
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
MXP 2,442.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Nombre del producto
[Sar9]-Substance P,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥72%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Sar-Leu-Met-NH2
Aplicación
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Sar9]-Substance P and [Sar9] substance P-sulphone (NK1-receptor agonist) are used to study and differentiate NK1-receptors activities from NK2R and NK3R activities.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)