Documentos clave
SCP0100
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 4,153.00
MXP 4,153.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 4,153.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H43N6O9S1
Peso molecular:
687.78
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 4,153.00
Check Cart for Availability
Nombre del producto
Caspase Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥75%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)