SCJ4600003
CF™ 350 hydrazide
suitable for fluorescence
Seleccione un Tamaño
MXP 4,509.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 4,509.00
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
ε (coeficiente de extinción)
18000 at 347 nm
cociente de absorbancia
A280/347 nm 0.14
fluorescencia
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)