SBR00121
Amphotericin B water soluble
from semisynthetic, powder
Sinónimos:
AmB, Amphotericin
About This Item
origen biológico
fermentation/recombinant
semisynthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
Modo de acción
cell membrane | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
idoneidad
fungi
yeasts
cadena SMILES
C[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H]([NH3+])[C@H](O)[C@]1([H])O[C@H](C[C@@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)C[C@@](O2)(O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C3)C(NCCO)=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC3=O.CC([O-])=O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clave InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Animal component free
Tested for cell toxicity
Can be 0.2µm filtered
Nota de preparación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)