SBPE13
SB-mouseBsep-Sf9-HAM-PREDEASY-ATPase kit
Sinónimos:
BSEP, Bile salt export pump, Bsep mouse membrane based kit for Mouse Bsep ATPase Transport Assays, mouse ABCB11
Productos recomendados
recombinante
expressed in insect cells
Formulario
liquid
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Aplicación
PREDIVEZ™ PREDEASY™ Kits contain all reagents (chemicals) and solutions necessary to conduct ATPase activation and inhibition assays. You only have to add water. Each kit comes with a CD that includes the assay protocol, data sheet, SDS, electronic data processing, evaluation templates and the reference data. The recommended layout allows activation and inhibition measurements in duplicates for 8 concentrations of the test article on one 96-well plate with all of the relevant controls.
PREDEASY™ ATPase Assay Kits are available for 3 and 10 plates for the transporters recommended by the FDA and the EMA.
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)