Documentos clave
SBP4399
Sigma-Aldrich
ATG10 Blocking Peptide for PRS4399
Seleccione un Tamaño
0.05 MG
MXP 1,323.00
MXP 1,323.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.05 MG
MXP 1,323.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 1,323.00
Check Cart for Availability
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
15 amino acids near the carboxy terminus of human ATG10.
Aplicación
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligadura / enlace
This peptide blocks the action of antibody PRS4399.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)