SBP3500271
JMJD8 Blocking Peptide for SAB3500271
Seleccione un Tamaño
MXP 1,323.00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 1,323.00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
Aplicación
Ligadura / enlace
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)