Documentos clave
SBP3500140
Sigma-Aldrich
CCDC69 Blocking Peptide for SAB3500140
Seleccione un Tamaño
0.05 MG
MXP 1,323.00
MXP 1,323.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.05 MG
MXP 1,323.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 1,323.00
Check Cart for Availability
origen biológico
synthetic
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
16 amino acids near the amino terminus of human CCDC69A.
Aplicación
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligadura / enlace
This peptide blocks the action of antibody SAB3500140.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)