Documentos clave
SAB5703032
Sigma-Aldrich
Anti-Tbx3 Antibody, clone 3G9F1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
TBX3-ISO, UMS, XHL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3G9F1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
80 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1.18 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SIPVPVPDGSSLLTTALPSMAAAAGPLDGKVAALAASPASVAVDSGSELNSRSSTLSSSSMSLSPKLCAEKEAATSELQSIQRLVSGLEAKPDRSRSASP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TBX3(6926)
Descripción general
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. This protein is a transcriptional repressor and is thought to play a role in the anterior/posterior axis of the tetrapod forelimb. Mutations in this gene cause ulnar-mammary syndrome, affecting limb, apocrine gland, tooth, hair, and genital development. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms; however, the full length nature of one variant has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 644-743 of human Tbx3 (O15119).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)