Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5702917
Sigma-Aldrich
Anti-Myeloperoxidase (MPO) Antibody, clone 0J10S7, Rabbit Monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0J10S7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
13 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1.10 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNCSTLPALNLASWREAS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MPO(4353)
Descripción general
Myeloperoxidase (MPO) is a heme protein synthesized during myeloid differentiation that constitutes the major component of neutrophil azurophilic granules. Produced as a single chain precursor, myeloperoxidase is subsequently cleaved into a light and heavy chain. The mature myeloperoxidase is a tetramer composed of 2 light chains and 2 heavy chains. This enzyme produces hypohalous acids central to the microbicidal activity of neutrophils. [provided by RefSeq, Nov 2014]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 646-745 of human Myeloperoxidase (MPO) (NP_000241.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)