Documentos clave
SAB5702905
Sigma-Aldrich
Anti-Olig3 Antibody, clone 9C1N3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
OLIG3, Bhlhb7, bHLHe20, oligodendrocyte transcription factor 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9C1N3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
29 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSALSTANMARLSAESKDLLK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Olig3(167826)
Descripción general
May determine the distinct specification program of class A neurons in the dorsal part of the spinal cord and suppress specification of class B neurons.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 173-272 of human Olig3 (Q7RTU3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)