SAB5702904
Anti-PLTP Antibody, clone 6A1Q1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BPIFE, HDLCQ9
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6A1Q1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
80 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.53 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LDTVPVRSSVDELVGIDYSLMKDPVASTSNLDMDFRGAFFPLTERNWSLPNRAVEPQLQEEERMVYVAFSEFFFDSAMESYFRAGALQLLLVGDKVPHDLD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLTP(5360)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)