Documentos clave
SAB5702810
Sigma-Aldrich
Anti-5HT7 Receptor Antibody, clone 4E6D2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
5-HT7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4E6D2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
54 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
2 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MMDVNSSGRPDLYGHLRSFLLPEVGRGLPDLSPDGGADPVAGSWAPHLLSEVTASPAPTWDAPPDNASGCGEQINYGRVEKVVIGSILTLITLLTIAGNC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HTR7(3363)
Descripción general
The neurotransmitter, serotonin, is thought to play a role in various cognitive and behavioral functions. The serotonin receptor encoded by this gene belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors and the gene is a candidate locus for involvement in autistic disorder and other neuropsychiatric disorders. Three splice variants have been identified which encode proteins that differ in the length of their carboxy terminal ends. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human 5HT7 Receptor (P34969).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)