Documentos clave
SAB5702741
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3/POLR2C Antibody, clone 3T8K8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3T8K8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
35 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.37 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLR2C(5432)
Descripción general
This gene encodes the third largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a cysteine rich region and exists as a heterodimer with another polymerase subunit, POLR2J. These two subunits form a core subassembly unit of the polymerase. A pseudogene has been identified on chromosome 21. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPB3/POLR2C (P19387).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)