SAB5702686
Anti-TorsinA/TOR1A Antibody, clone 4Q2I9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DQ2, DYT1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4Q2I9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
38 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.9 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIDRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOR1A(1861)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)