SAB5702643
Anti-PDZK1 Antibody, clone 5C1D3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CAP70, CLAMP, NHERF-3, NHERF3, PDZD1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5C1D3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.49 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EDVIIEVNGVNVLDEPYEKVVDRIQSSGKNVTLLVCGKKAYDYFQAKKIPIVSSLADPLDTPPDSKEGIVVESNHDSHMAKERAHSTASHSSSNSEDTEM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDZK1(5174)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)