Documentos clave
SAB5702561
Sigma-Aldrich
Anti-BHMT Antibody, clone 7O7D7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BHMT1, HEL-S-61p
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7O7D7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.56 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:500 - 1:700
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
CGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWVRARARKEYWENLRIASGRPYNPSMSKPDGWGVTKGTAELMQQKEATTEQQLKELFEKQKFKSQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BHMT(635)
Descripción general
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the conversion of betaine and homocysteine to dimethylglycine and methionine, respectively. Defects in this gene could lead to hyperhomocyst(e)inemia, but such a defect has not yet been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-406 of human BHMT (Q93088).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)