Documentos clave
SAB5702479
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAP Antibody, clone 5T6W5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ATG8A, GABARAP-a, MM46
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5T6W5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
16 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.227mg/ml
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MKFVYKEEHPFEKRRSEGEKIRKKYPDRVPVIVEKAPKARIGDLDKKKYLVPSDLTVGQFYFLIRKRIHLRAEDALFFFVNNVIPPTSATMGQLYQEHHE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABARAP(11337)
Descripción general
Gamma-aminobutyric acid A receptors [GABA(A) receptors] are ligand-gated chloride channels that mediate inhibitory neurotransmission. This gene encodes GABA(A) receptor-associated protein, which is highly positively charged in its N-terminus and shares sequence similarity with light chain-3 of microtubule-associated proteins 1A and 1B. This protein clusters neurotransmitter receptors by mediating interaction with the cytoskeleton. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GABARAP (O95166).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)