Documentos clave
SAB5702466
Sigma-Aldrich
Anti-Prolactin Receptor Antibody, clone 9B10J3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HPRL, MFAB, hPRLrI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9B10J3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MKENVASATVFTLLLFLNTCLLNGQLPPGKPEIFKCRSPNKETFTCWWRPGTDGGLPTNYSLTYHREGETLMHECPDYITGGPNSCHFGKQYTSMWRTYI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRLR(5618)
Descripción general
This gene encodes a receptor for the anterior pituitary hormone, prolactin, and belongs to the type I cytokine receptor family. Prolactin-dependent signaling occurs as the result of ligand-induced dimerization of the prolactin receptor. Several alternatively spliced transcript variants encoding different membrane-bound and soluble isoforms have been described for this gene, which may function to modulate the endocrine and autocrine effects of prolactin in normal tissue and cancer. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Prolactin Receptor (P16471).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)