Documentos clave
SAB5702445
Sigma-Aldrich
Anti-CD147/BSG Antibody, clone 5W2P7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
5F7, CD147, EMMPRIN, OK, TCSF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5W2P7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
40-60 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EEDTGTYECRASNDPDRNHLTRAPRVKWVRAQAVVLVLEPGTVFTTVEDLGSKILLTCSLNDSATEVTGHRWLKGGVVLKEDALPGQKTEFKVDSDDQWGE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BSG(682)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. The encoded protein is also a member of the immunoglobulin superfamily. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human CD147/BSG (P35613).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)