Documentos clave
SAB5702437
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA13/GRIM19 Antibody, clone 7D1Z6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7D1Z6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.7mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDUFA13(51079)
Descripción general
This gene encodes a subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), which functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The protein is required for complex I assembly and electron transfer activity. The protein binds the signal transducers and activators of transcription 3 (STAT3) transcription factor, and can function as a tumor suppressor. The human protein purified from mitochondria migrates at approximately 16 kDa. Transcripts originating from an upstream promoter and capable of expressing a protein with a longer N-terminus have been found, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human NDUFA13/GRIM19 (Q9P0J0).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)