Documentos clave
SAB5702339
Sigma-Aldrich
Anti-CaMKI Antibody, clone 4P4K9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CAMKI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4P4K9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.59 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MLGAVEGPRWKQAEDIRDIYDFRDVLGTGAFSEVILAEDKRTQKLVAIKCIAKEALEGKEGSMENEIAVLHKIKHPNIVALDDIYESGGHLYLIMQLVSG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAMK1(8536)
Descripción general
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase I is expressed in many tissues and is a component of a calmodulin-dependent protein kinase cascade. Calcium/calmodulin directly activates calcium/calmodulin-dependent protein kinase I by binding to the enzyme and indirectly promotes the phosphorylation and synergistic activation of the enzyme by calcium/calmodulin-dependent protein kinase I kinase. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CaMKI (Q14012).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)