Documentos clave
SAB5702260
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-2 Antibody, clone 0B2A9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
TACTILE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0B2A9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
100-200 kDa
reactividad de especies
mouse
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EIPVIVENNSTDVLVERRFTCLLKNVFPKANITWFIDGSFLHDEKEGIYITNEERKGKDGFLELKSVLTRVHSNKPAQSDNLTIWCMALSPVPGNKVWNIS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD96(10225)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the immunoglobulin superfamily. It is a type I membrane protein. The protein may play a role in the adhesive interactions of activated T and NK cells during the late phase of the immune response. It may also function in antigen presentation. Alternative splicing generates multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Inmunógeno
PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-370 of human CD96 (NP_937839.1).
Aplicación
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)