SAB5702231
Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) Antibody, clone 1Q3A9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EIEE45
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1Q3A9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
54 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.30 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EKNKLEMNKVQVDAHGNILLSTLEIRNETSGSEVLTSVSDPKATMYSYDSASIQYRKPLSSREAYGRALDRHGVPSKGRIRRRASQLKVKIPDLTDVNSID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABRB1(2560)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)