Documentos clave
SAB5702220
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 3F7A1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
K6E, KRT6E, PPKNEFD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3F7A1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.17 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YRKLLEGEECRLNGEGVGQVNVSVVQSTISSGYGGASGVGSGLGLGGGSSYSYGSGLGIGGGFSSSSGRAIGGGLSSVGGGSSTIKYTTTSSSSRKSYKH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT6C(286887)
Descripción general
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 465-564 of human Cytokeratin 6 (KRT6) (P48668).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)