SAB5702205
Anti-EDG2/LPA-1 Antibody, clone 3U1Q0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EDG2, GPR26, Gpcr26, LPA1, Mrec1.3, VZG1, edg-2, rec.1.3, vzg-1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3U1Q0, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAAISTSIPVISQPQFTAMNEPQCFYNESIAFFYNRSGKHLATEWNTVSKLVMGLGITVCIFIMLANLLVMVAIYVNRRFHFPIYYLMANLAAADFFAGL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LPAR1(1902)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)