SAB5702184
Anti-Caspase-6 Antibody, clone 6D7S2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CASP6,MCH2,caspase-6,Caspase-6 p18,Caspase-6
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6D7S2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
33 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GIALIFNHERFFWHLTLPERRGTCADRDNLTRRFSDLGFEVKCFNDLKAEELLLKIHEVSTVSHADADCFVCVFLSHGEGNHIYAYDAKIEIQTLTGLFKGDKCHSLVGKPKIFIIQA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASP6(839)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)