Documentos clave
SAB5702135
Sigma-Aldrich
Anti-SMG1 Antibody, clone 5N10C7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ATX, LIP, SMG1 phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5N10C7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
340 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.75 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Smg1(23049)
Descripción general
This gene encodes a protein involved in nonsense-mediated mRNA decay (NMD) as part of the mRNA surveillance complex. The protein has kinase activity and is thought to function in NMD by phosphorylating the regulator of nonsense transcripts 1 protein. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their full-length nature has yet to be determined.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3562-3661 of human SMG1 (Q96Q15).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)