Documentos clave
SAB5702104
Sigma-Aldrich
Anti-DCTN5 Antibody, clone 9W2S4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DCTN5, dynactin subunit 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9W2S4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
20 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MELGELLYNKSEYIETASGNKVSRQSVLCGSQNIVLNGKTIVMNDCIIRGDLANVRVGRHCVVKSRSVIRPPFKKFSKGVAFFPLHIGDHVFIEEDCVVNAAQIGSYVHVGKNCVIGRRCVLKDCCKILDNTVLPPETVVPPFTVFSGCPGLFSGELPECTQELMIDVTKSYYQKFLPLTQV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCTN5(84516)
Descripción general
This gene encodes a subunit of dynactin, a component of the cytoplasmic dynein motor machinery involved in minus-end-directed transport. The encoded protein is a component of the pointed-end subcomplex and is thought to bind membranous cargo. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 1. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-182 of human DCTN5 (Q9BTE1).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)