Documentos clave
SAB5701994
Sigma-Aldrich
Anti-CTR1/SLC31A1 Antibody, clone 4C10C5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SLC31A1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4C10C5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.33 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSGLVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTR1(1317)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a high-affinity copper transporter found in the cell membrane. The encoded protein functions as a homotrimer to effect the uptake of dietary copper.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CTR1/SLC31A1 (O15431).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)