Documentos clave
SAB5701978
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2I Antibody, clone 5B6D1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GTF2I, BAP135, BTKAP1, DIWS, GTFII-I, IB291, SPIN, TFII-I, WBS, WBSCR6, general transcription factor IIi
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5B6D1, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQAN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTF2I(2969)
Descripción general
This gene encodes a phosphoprotein containing six characteristic repeat motifs. The encoded protein binds to the initiator element (Inr) and E-box element in promoters and functions as a regulator of transcription. This locus, along with several other neighboring genes, is deleted in Williams-Beuren syndrome. There are many closely related genes and pseudogenes for this gene on chromosome 7. This gene also has pseudogenes on chromosomes 9, 13, and 21. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF2I (P78347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)