Documentos clave
SAB5701892
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKγ-S376 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 9,811.00
MXP 9,811.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 9,811.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 9,811.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse
concentración
0.86 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer376)
Información sobre el gen
human ... IKBKG(8517)
Descripción general
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S376 of human IKKγ.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)