Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701549
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2B/MAD2L2 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,454.00
MXP 8,454.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,454.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,454.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.35 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAD2L2(10459)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. The encoded protein, which is similar to MAD2L1, is capable of interacting with ADAM9, ADAM15, REV1, and REV3 proteins. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human MAD2B/MAD2B/MAD2L2
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)