Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701522
Sigma-Aldrich
Anti-PP1 beta antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,454.00
MXP 8,454.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,454.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,454.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
0.97 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP1CB(5500)
Descripción general
The protein encoded by this gene is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PP1 is a serine/threonine specific protein phosphatase known to be involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. Mouse studies suggest that PP1 functions as a suppressor of learning and memory. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human PP1 beta
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)