Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701249
Sigma-Aldrich
Anti-NAT10 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,454.00
MXP 8,454.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,454.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 8,454.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NAT10(55226)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an RNA cytidine acetyltransferase involved in histone acetylation, tRNA acetylation, the biosynthesis of 18S rRNA, and the enhancement of nuclear architecture and chromatin organization.
Inmunógeno
Recombinant protein of human NAT10.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)