Documentos clave
SAB5701031
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS2 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,454.00
MXP 8,454.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,454.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 8,454.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.33 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACSS2(55902)
Descripción general
This gene encodes a cytosolic enzyme that catalyzes the activation of acetate for use in lipid synthesis and energy generation. The protein acts as a monomer and produces acetyl-CoA from acetate in a reaction that requires ATP. Expression of this gene is regulated by sterol regulatory element-binding proteins, transcription factors that activate genes required for the synthesis of cholesterol and unsaturated fatty acids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human ACSS2
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)