Documentos clave
SAB5700954
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPT2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.4 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANGPT2(285)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an antagonist of angiopoietin 1 (ANGPT1) and endothelial TEK tyrosine kinase (TIE-2, TEK). The encoded protein disrupts the vascular remodeling ability of ANGPT1 and may induce endothelial cell apoptosis. Three transcript variants encoding three different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human ANGPT2
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)