Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700755
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC4 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
SSMED, XRCC4
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,380.00
MXP 8,380.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,380.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,380.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
35
38
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
2.93 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... XRCC4(7518)
Descripción general
The protein encoded by this gene functions together with DNA ligase IV and the DNA-dependent protein kinase in the repair of DNA double-strand breaks. This protein plays a role in both non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination. Mutations in this gene can cause short stature, microcephaly, and endocrine dysfunction (SSMED). Alternative splicing generates several transcript variants.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human XRCC4 (NP_071801.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)