Documentos clave
SAB5700585
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
PPP1R58, PSD-93, PSD93
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 6,890.00
MXP 6,890.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 6,890.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 6,890.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
2.57mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr340)
Información sobre el gen
human ... DLG2(1740)
Inmunógeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)